Läs mer
Järn(III)perklorathydrat, reagenskvalitet
Beskrivning
Järn(III)-perklorathydrat används som utgångsmaterial för syntesen av ett tris-salicylat-Fe(III)-komplex med tvåtandade kelatbildande enheter som tillåter två koordinationssätt. Det används också som en katalysator för syntes av fulleren-fuserade laktoner,α -Karbonylfuraner via one-pot cyklisering, fullerodioxolaner via heterocyklisering, dialylerade indoler via dubbelalkylering, arylestrar via oxidativ förestring och som en kemisk aktinometer baserad på fotolys av ferrioxalat i närvaro av polyoxometalat i vattenlösning, som en oxidant vid ledning av vätskeformiga nanospolymerisationer i polymeriserad kemisk polymerisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) perchlorate hydrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 354.19 (Vattenfattig) |
| Kvalitet | Reagens |
Safety and Handling
- Iron(II) perchlorate hydrate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.