Läs mer
Järn(III) perklorathydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) Perchlorate Hydrate |
| CAS | 15201-61-3 |
| Molekylformel | Cl3FeH2O13 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3 |
| LEDER | O.[Fe+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | järn(3+); triperklorat; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.21 |
| Formel vikt | 370.791 |