Läs mer
Järn(III)fosfathydrat, extra rent, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10433545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10433545 500 g Glasflaska 500g
1 options
Produktkod. 10433545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389955000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51833-68-2 | FeH2O5P | 168.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) phosphate hydrate
CAS 51833-68-2
Färg Vitt
Fysisk form Powder, Crystals, Granules and/or Chunks
Kvantitet 500 g
Molekylformel FeH2O5P
Linjär formel FePO4·xH2O
MDL-nummer MFCD00150236
Synonym ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC-namn järn(3+)hydratfosfat
Molekylvikt (g/mol) 168.83
PubChem CID 21410239
Formel vikt 150.82
Procent renhet 26.0 to 32.0% (as Fe)
Kvalitet Extra ren
Förlust vid tändning 32.5 % max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.