Läs mer
Järn(III)fosfathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307398
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307398 250 g 250g
11327398 1 kg 1kg
11317398 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031106.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51833-68-2 | FeH2O5P | 168.83 g/mol
Poly(metylmetakrylat) används i linser till exteriörbelysning av bil- och fordonskomponenter som märken, ratt, varvräknarkåpor, varningstrianglar och paneler. Det är i form av ark som används i splittersäkra paneler för att bygga fönster, takfönster, skottsäkra säkerhetsbarriärer, badkar, LCD-skärmar, möbler och många andra applikationer. Den används som matris i laserfärgdopade organiska solid-state gain media för avstämbara solid state färglasrar. Vidare används den som en sköld för att stoppa betastrålning som emitteras från radioisotoper, som dosimeteranordningar under gammabestrålningsprocessen och som ett dispergeringsmedel för keramiska pulver för att stabilisera kolloidala suspensioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51833-68-2
Molekylformel FeH2O5P
Molekylvikt (g/mol) 168.83
MDL-nummer MFCD00016096
InChI-nyckel RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
PubChem CID 21410239
LEDER O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Iron(III) phosphate hydrate
Namnnotering hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn järn(3+);fosfat;hydrat
Formel vikt 150.82 (Anhydrous)
Utseende Off-white powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) phosphate hydrate
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.