Läs mer
Järn(III) pyrofosfat, TRC
Produktkod. 30404707
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30404707 50 g
1 options
Produktkod. 30404707 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77523550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) Pyrophosphate
CAS 10058-44-3
Kvantitet 50 g
Molekylformel Fe4(P2O7)3
Synonym Ferric Pyrophosphate
InChI formel InChI=1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12
LEDER [Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn järn(3+); fosfonatofosfat
Molekylvikt (g/mol) 745.21
Formel vikt 745.4755