Läs mer
Iron(III) sulfate hydrate, Fe 21-23 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15617860 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15617860 500 g Poly Bottle 500g
15607860 250 g Poly Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15617860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer F1135500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fe 21-23 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Molekylformel Fe2H2O13S3
Molekylvikt (g/mol) 417.87
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonym Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
IUPAC-namn iron(3+);trisulfate;hydrate
LEDER O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) sulfate hydrate
Namnnotering Fe 21-23 %
CAS Max % 98.0000%, 2.0000%
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 21 to 23%
Anteckningar om analysprocent of Fe
Linjär formel H2SO4
UN-nummer UN3260
Formel vikt 399.88
Förlust vid torkning 7.0 - 20.0%
Förpackning Poly Bottle