Läs mer
Iron(Iii) Sulfate Hydrate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15683130 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15683130 100 g 100g
15603140 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15683130 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 307718100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
0.97
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-10-7
Molekylformel Fe2H2O13S3
Molekylvikt (g/mol) 417.87
MDL-nummer MFCD00011007
InChI-nyckel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
IUPAC-namn diiron(3+) hydrate trisulfate
LEDER O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Sulfate Hydrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel Fe2(SO4)3 · xH2O
UN-nummer 3260
Formel vikt 399.88g/mol (anhydrous basis)
Procent renhet 97%