Läs mer
Järn(III)sulfathydrat, Puriss. pa, 21-23 % Fe-basis, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(Iii) Sulfate Hydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Fe2(SO4)3 · xH2O |
| UN-nummer | 3260 |
| Formel vikt | 399.88g/mol (anhydrous basis) |
| Kvalitet | puriss. pa |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 21 to 23% Fe basis |
| Förpackning | Polyflaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iron(III) sulfate hydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) sulfate hydrate