Läs mer
Järn(III)sulfathydrat, Puriss. pa, 21-23 % Fe-basis, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15633310
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackning:
Papper/polypåse
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15633310 6 x 1 kg Poly flaska Paket med 6
15623310 500 g Polyflaska 500g
15603310 1 kg Poly flaska 1kg
15613310 25 kg Papper/polypåse 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15633310 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312356X1KG
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, 21-23 % Fe-basis
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Molekylformel Fe2H2O13S3
Molekylvikt (g/mol) 417.87
MDL-nummer MFCD00011007
InChI-nyckel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonym Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
IUPAC-namn järn(3+);trisulfat;hydrat
LEDER O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) sulfate hydrate
Namnnotering Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
CAS Max % 98.0000%, 2.0000%
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel Fe2(SO4)3 · xH2O
UN-nummer UN3260
Formel vikt 399.88
Procent renhet 21 to 23% (Fe basis)
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Poly flaska