Läs mer
Järn(III)sulfathydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317648
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317648 250 g 250g
11337648 1 kg -
11327648 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033316.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15244-10-7 | Fe2H2O13S3 | 417.87 g/mol
Järn(III)sulfat används även i pigment, betbad för aluminium och stål. Det fungerar som betningsmedel vid färgning, som koaguleringsmedel för industriavfall. Inom det medicinska området används det som en sammandragande och blodpropp. Det är involverat i framställningen av aromatiska estrar från motsvarande syror och alkoholer. Vidare används det vid oxidation av pyrit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-10-7
Molekylformel Fe2H2O13S3
Molekylvikt (g/mol) 417.87
MDL-nummer MFCD00011007
InChI-nyckel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
LEDER O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) sulfate hydrate
Färg Grå-Vit
Fysisk form Granules, Powder
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol.
IUPAC-namn dijärn(3+)-hydrattrisulfat
Formel vikt 399.87 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Grayish-white powder or granules
Densitet 2.0-2.1
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.