Läs mer
Iron(III) Sulfate, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. 10376040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10376040 500 g 500g
10050210 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10376040 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1160/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 15244-10-7
Molekylformel Fe2H2O13S3
Molekylvikt (g/mol) 417.87
MDL-nummer 149714
InChI-nyckel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
IUPAC-namn diiron(3+) hydrate trisulfate
LEDER O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 399.88g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Järn(III)sulfat-hydrat
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2), hydrate, Sulfuric acid,Ferric sulfate