Läs mer
Järn(III) trifluorometansulfonat, teknik. 90 %
Beskrivning
Järn(III)triflat används som en effektiv katalysator vid syntesen av 2,3-omättade-O-glykosider från 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det är också involverat i syntesen av en mängd olika beta-enaminoketoner och estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Järn(III)triflat används som en effektiv katalysator vid syntesen av 2,3-omättade-O-glykosider från 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det är också involverat i syntesen av en mängd olika beta-enaminoketoner och estrar.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol och acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) trifluoromethanesulfonate |
| Smältpunkt | 183 °C |
| Flampunkt | 110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | Fe(OSO2CF3)3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, metanol och acetonitril. |
| Formel vikt | 503.04 |
| Procent renhet | 90% |
| Kvalitet | Teknisk |
Säkerhet och hantering
- Iron(III) trifluoromethanesulfonate
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.