Läs mer
Järn(III) trifluorometansulfonat, teknik. 90 %
Produktkod. p-7040289
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485426 250 mg 250mg
15416508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60034.MD
CAS: 63295-48-7 | C3F9FeO9S3 | 503,035 g/mol
Järn(III)triflat används som en effektiv katalysator vid syntesen av 2,3-omättade-O-glykosider från 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det är också involverat i syntesen av en mängd olika beta-enaminoketoner och estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Järn(III)triflat används som en effektiv katalysator vid syntesen av 2,3-omättade-O-glykosider från 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det är också involverat i syntesen av en mängd olika beta-enaminoketoner och estrar.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol och acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63295-48-7
Molekylformel C3F9FeO9S3
Molekylvikt (g/mol) 503.035
MDL-nummer MFCD15144785
InChI-nyckel OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
Synonym iron iii trifluoromethanesulfonate, fe otf 3, ferric triflate, iron iii triflate, fe cf3so3 3, ksc497q0p, iron 3+ tritriflate, ferric trifluoromethanesulfonate, iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, iron 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
PubChem CID 11656316
IUPAC-namn järn(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 183 °C
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Linjär formel Fe(OSO2CF3)3
Kvantitet 250 mg
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, metanol och acetonitril.
Formel vikt 503.04
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.