Läs mer
Järn(III) trifluorometansulfonat, TRC
Produktkod. 30394378
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30394378 500 mg
1 options
Produktkod. 30394378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI166125500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Molekylformel C3F9FeO9S3
Kvantitet 500 mg
Synonym Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
LEDER [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn järn(3+); trifluorometansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 503.05
Formel vikt 502.791