Läs mer
Järnisotopstandard: Fe @ 10 μg/ml i 2 % HNO3 (anrikat i Fe-57), VHG™
Produktkod. 17902886
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
17902886 50 ml
1 options
Produktkod. 17902886 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS57FE50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Järnisotopstandard: Fe @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (berikat i Fe-57)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron 57
CAS 14762-69-7
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Iron 57
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 57Fe
Synonym 57Fe
LEDER [57Fe]
IUPAC-namn Iron 57
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 56.94
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 56,9354 g/mol