Läs mer
Iron Metal, Technical, Strip 200 X 15 X 0.5mm, Fisher Chemical
Produktkod. 11488443 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 Pair
Förpackning:
Plastic container
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 11488443
Brand: Fisher Chemical I/1021/99
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Gray
CAS 7439-89-6
Smältpunkt 1535°C
Kokpunkt 3000°C
Kvantitet 1 Pair
Förpackning Plastic container
Ångtryck 1mmHg 1787
Form Solid
Molekylformel Fe
MDL-nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe]
IUPAC-namn iron
Molekylvikt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Formel vikt 55.84g/mol