Läs mer
Iron nickel oxide, tech.
Produktkod. 11339289
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339289 10 g 10g
11329289 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088530.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12168-54-6 | Fe2NiO4 | 234.38 g/mol
Järnnickeloxid används som adsorbent för att avlägsna sexvärda kromjoner som finns i avloppsvattnet genom samsedimenteringsmetod. Det används också som tillsats vid tillverkning av membran (dvs. polyvinylklorid/styren-butadien-gummiblandning av heterogent katjonbytarmembran), vilket ökar permeabiliteten för tvåvärda joner jämfört med den monovalenta typen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12168-54-6
Molekylformel Fe2NiO4
Molekylvikt (g/mol) 234.38
MDL-nummer MFCD00016254
InChI-nyckel NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn oxo[(oxoferrio)oxi]järn; oxonickel
LEDER O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron nickel oxide
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Formel vikt 234.39
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Utseende Dark-brown powder
Densitet 5.368
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron nickel oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.