Läs mer
Järnnitrid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399209
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399209 25 g 25g
11309219 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088198.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37245-77-5 | Fe6H2N2-2 | 365.1 g/mol
Järnnitrid används vid syntes av ammoniak och kol nanofibrer. Det är involverat i skapandet av ferrofluids, ett flytande raketbränsle. Den hittar tillämpningar i att göra det starkaste naturligt magnetiska materialet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37245-77-5
Molekylformel Fe6H2N2-2
Molekylvikt (g/mol) 365.1
MDL-nummer MFCD00134717
InChI-nyckel ILMFDGFXPJCFQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nitride,-325 mesh powder, 1-aza-2,3,4-triferracyclobutan-1-yliron; diferrioamine
PubChem CID 56843031
IUPAC-namn azanid;azanidylidenjärn;järn
LEDER [NH2-].[N-]=[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron nitride
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Odör Odorless
Utseende Gray powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.