Läs mer
Järnoxid, ren, magnetisk, utfälld, Fisher Chemical
Produktkod. 10385990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasburk
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10385990 500 g Glasburk 500g
1 options
Produktkod. 10385990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1100/53
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 1588,9 °C
CAS 1317-61-9
Färg Svart
pH 4 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel Fe3O4
MDL-nummer MFCD00011010
InChI-nyckel WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
IUPAC-namn dijärn(3+) λ²-järn(2+)tetraoxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 231.53
Formel vikt 231,5386 g/mol
Förpackning Glasburk