Läs mer
Iron Oxide, Pure, Precipitated, Fisher Chemical
Produktkod. 10395990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10395990 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10395990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1150/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1538°C
CAS 1309-37-1
Färg Red
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel Fe2O3
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-namn trioxodiiron
Molekylvikt (g/mol) 159.69
Formel vikt 159.69g/mol
Förpackning Plastic powder jar