Läs mer
Järnoxid (lösning i vatten), TRC
Produktkod. 30398261
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30398261 5 g
1 options
Produktkod. 30398261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2485405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) Hydroxide Oxide
CAS 20344-49-4
Kvantitet 5 g
Molekylformel Fe H O2
Synonym Iron Oxide, Iron hydroxide oxide (Fe(OH)O), Iron hydroxide oxide (FeO(OH)) (8CI), CFH 12, CFH 18, Colortherm 10, Colortherm Yellow 10, Colortherm Yellow C 10, Daipyroxide Yellow 8170, Depox, Duploxide 510P, E 331, E 331 (oxide), FEI 16PB, FeOOH, Ferric hydroxide oxide, Ferric hydroxide oxide (FeOOH), Ferric oxide hydroxide, Ferric oxyhydroxide (FeO2H), Ferric(III) acid, Ferronan 2505, Ferrosorp DGp, Ferrosorp DGp+K, Ferrosorp DGμ, Ferrous acid, GEH 101, Iron monohydroxide monooxide, Iron monoxide monohydroxide, Iron oxide hydroxide (FeO(OH)), Iron oxyhydroxide (FeO(OH)), Iron(III) oxide hydroxide, Iron(III) α-oxyhydroxide, LL 100P, Sicopur Yellow, Synthetic lepidocrocite, TSY 1, Tarox HY 250, Tarox LL 100P, Tarox LL-XLO, Tarox Synthetic Iron Oxide LL-XLO, Tarox XLO, Tarox Yellow LL 100P, Transyellow AC 500, Y 48, YLO 2288D, YM 1100, Yellow LL 100P, α-FeOOH, α-Iron hydroxide, α-Iron hydroxide oxide (FeOOH)
InChI formel InChI=1S/Fe.H2O.O/h;1H2;/q+1;;/p-1
LEDER O[Fe]=O
IUPAC-namn hydroxy(oxo)järn
Molekylvikt (g/mol) 88.852
Formel vikt 88.933