Läs mer
Järnfosfid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11375807
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375807 10 g 10g
11365807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043486.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12023-53-9 | Fe3P | 198.51 g/mol
Järnfosfid används som halvledare. Den kan användas i högeffekts- och högfrekvensapplikationer som laserdioder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12023-53-9
Molekylformel Fe3P
Molekylvikt (g/mol) 198.51
MDL-nummer MFCD10567221
InChI-nyckel KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn triferriofosfan
LEDER [Fe]P([Fe])[Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron phosphide
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid,hydrogen fluoride and aqua regia. Insoluble in water,dilute acid and alkalis.
Formel vikt 198.51
Densitet 6.74g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.