Läs mer
Järnpulver, -20 mesh, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397767
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397767 250 g 250g
11307777 1 kg 1kg
11317777 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014183.30
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-89-6
Molekylformel Fe
Molekylvikt (g/mol) 55.85
MDL-nummer MFCD00010999
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-namn järn
LEDER [Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron powder
Kvantitet 250 g
Maskstorlek -20 Mesh
Analysprocentintervall 99 % (metallbaserad bas)
Produktbeteckning
  • Iron powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.