Läs mer
Järn, Pulver, BAGARE ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15527994 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15527994 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15527994 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 222601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron
CAS 7439-89-6
Kvantitet 500 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Form Pulver
Molekylformel Fe
MDL-nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe]
IUPAC-namn järn
Molekylvikt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Formel vikt 55.85
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron