missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Iron powder, spherical, 1-3 micron, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 18948051
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 x 500 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18948051 2 x 500 g Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18948051 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040337.95
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Carbonyl iron powder

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7439-89-6
Molekylformel Fe
Molekylvikt (g/mol) 55.85
MDL-nummer MFCD00010999
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-namn iron
LEDER [Fe]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Iron
Färg Gray
Utseende Gray powder
Kvantitet 2 x 500 g
Analysprocentintervall >98% (Metals basis)
Form Powder

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.