Läs mer
Järnstav, 7,62 mm (0,30 tum) dia, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416635
Change view
Kvantitet:
190 mm
Förpackningsstorlek:
190mm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416635 190 mm 190mm
1 options
Produktkod. 15416635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044918.DQ
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron
CAS 7439-89-6
Utseende Grå stav
Kvantitet 190 mm
Analysprocentintervall 99,95 % (metallbaserad bas)
Form Rod
Molekylformel Fe
MDL-nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe]
IUPAC-namn järn
Molekylvikt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.