Läs mer
Iron silicide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11331549
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331549 25 g 25g
11341549 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014019.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12022-95-6 | FeSi | 83.93 g/mol
Järnsilicid används vid deoxidation och legering av stålsmältor, legering av gjutjärnsladdningar och smältor (Järngjuterier), silikotermisk reduktion av ädelmetaller (krom, molybden och vanadin) och andra (Nb, W), Tillverkning av vissa ympmedel och noduleringsmedel genom legering (smältning). Järnsilicid med hög renhet används för att tillverka stål med hög permeabilitet för elektriska transformatorer, tillverkning av FeSiMn, FeSiN och SiMn-legeringar. Det används också som metallfyllmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12022-95-6
Molekylformel FeSi
Molekylvikt (g/mol) 83.93
MDL-nummer MFCD00016086
InChI-nyckel YSWDZWXHBYTMBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym silyliron, silylene iron, ferric silicon, silanidylidyneironylium
PubChem CID 92027036
LEDER [Si-]#[Fe+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron silicide
Smältpunkt 1410°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn silanidylidyneironylium
Formel vikt 83.93
Odör Odorless
Utseende Gray powder
Densitet 6.1g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron silicide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.