Läs mer
Järnlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ Produktkod.: 12906194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 SEK
    1329.17 SEK / 500ml
    Spara 80.83 SEK
    5% Av
Järnlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906194 Handla allt Fisher Chemical Produkter
500 mL, 500ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12906194
Brand: Fisher Chemical S 119 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 SEK
    1329.17 SEK / 500ml
    Spara 80.83 SEK
    5% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 500 mL
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
4 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1134052 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/07/2025 ProduktkodS 119 500
Partinummer1013930 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum03/03/2025 ProduktkodS 119 500
Partinummer1019189 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum03/03/2025 ProduktkodS 119 500
Partinummer1011175 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum03/03/2025 ProduktkodS 119 500
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Järnlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ >