Läs mer
IRON STAINLESS STEEL WIRE 0.5 MM D,25 M
Brand:  Chempur 900921/25M
Encompass
IRON STAINLESS STEEL WIRE 0.5 MM D,25 M
Produktkod. 11301237
  • Logga in för priser / 25m
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternativa produkter »
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.