Läs mer
Strykjärn Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11418709 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418709 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11418709 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLFE12X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Fe1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-89-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min % 1.0, 5.0, 94.0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylformel Fe
MDL-nummer MFCD00010999
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Fe]
IUPAC-namn järn
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:82664
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLFE2-2Y, -2T, -2X
2-5% HNO3    10,000    PLFE2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLFE1-2X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning