Läs mer
Strykjärn Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10376122 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376122 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
10172002 250 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 250ml
11448709 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
16391226 30 mL Trippelurlakad LDPE-flaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10376122 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLFE22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.00 SEK
    718.48 SEK / 125ml
    Save 95.52 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Fe1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Fe
MDL-nummer MFCD00010999
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Fe]
IUPAC-namn järn
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 55.85
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, iron
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning