Läs mer
Iron Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| pH | 1 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Form | Liquid |
| MDL-nummer | 10999 |