Läs mer
Iron Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Produktkod. 10191710 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10191710 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10191710 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8271/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Colorless
pH 1
CAS 10421-48-4
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastic bottle
Form Liquid
Molekylformel FeN3O9
MDL-nummer 11003
Synonym ferric nitrate, iron trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt, unii-n8h8402xob, iron nitrate fe no3 3, iron iii nitrate, anhydrous, hsdb 451, iron 3+ trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt 3:1
InChI-nyckel VCJMYUPGQJHHFU-UHFFFAOYSA-N
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Fe+3]
IUPAC-namn iron(3+);trinitrate
Molekylvikt (g/mol) 241.857
PubChem CID 25251
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Ferricnitrate