Läs mer
Järnstandard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16381156 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
Produktkod. Kvantitet
16381156 30 mL
1 options
Produktkod. 16381156 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLFE22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00 SEK
    588.76 SEK / 30ml
    Save 34.24 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Fe1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 10025-77-1
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Cl3FeH12O6
MDL-nummer MFCD00149712
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 270.29
Kvantitet 30 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning