Läs mer
Järnsulfid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337577
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337577 1 g 1g
11327577 10 g 10g
11347577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012842.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12068-85-8 | FeS2 | 119.97 g/mol
Järnsulfid används i fotovoltaik och litiumjonbatterikatoder. Det studeras också som ett potentiellt material för lagring av miljöföroreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12068-85-8
Molekylformel FeS2
Molekylvikt (g/mol) 119.97
MDL-nummer MFCD00064690
InChI-nyckel NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
PubChem CID 14788
LEDER S=[Fe]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron sulfide
Smältpunkt 1171°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn bis(sulfanyliden)järn
Formel vikt 119.98
Odör Odorless
Utseende Gray powder
Densitet 4.87
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.