Läs mer
WTW™ Järntestsatser
Produktkod. 11795783
Change view
Räckvidd:
1 till 50 mg/l
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11795783 1 till 50 mg/l Paket med 25
1 options
Produktkod. 11795783 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250361
 Begränsad artikel
I lager
Bekväm, kostnadseffektiv, exakt; dessa järn (Fe) cell test kit produkttyper är idealiska för att testa avloppsvatten, dricksvatten och livsmedel.
  • För användning med PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar
  • För avloppsvatten, dricksvatten, livsmedel
  • Järn (Fe) cell test kit produkttyp
  • Triazinmetoden
  • Fotometrisk metod
  • Bekväm, kostnadseffektiv, exakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Triazin
För användning med (applikation) För avloppsvatten, dricksvatten, livsmedel
För användning med (utrustning) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar
Inkluderar Certifikat
Antal tester 25
Räckvidd 1 till 50 mg/l
Tillräckligt för 25 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ Järn (Fe) celltestsats
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Sn Spectroquant
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, N-Cetyl-N'N'N-trimethylammonium bromide