Läs mer
WTW™ Testmetod för järn
Produktkod. 10743384
Change view
Typ:
Testmetod för järn
Produktkod. Typ
10743384 Testmetod för järn
1 options
Produktkod. 10743384 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250439
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG nr 1907/2006
Innehåll och lagring 15 °C till 25 °C
Typ Testmetod för järn
Smak Karakteristisk
För användning med (applikation) Reagens för analys
Modell 14761/2
pH 3 - 4
Räckvidd 0,005 till 5,00 mg/L
Stabilitet Produkten är kemiskt stabil under vanliga omgivningsförhållanden
Form Torrt pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Test Fer Méthode photométrique 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301+H331-Giftigt vid förtäring eller inandning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.