Läs mer
Iron Titanium powder, -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron Titanium powder |
| Färg | Gray |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Fe:Ti; 60:40 wt% (Al 2% max) |
| Kvantitet | 500 g |
| Maskstorlek | −40 Mesh |
| Form | Powder |
| MDL-nummer | MFCD00198185 |
| UN-nummer | UN3089 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iron Titanium powder
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Iron, Titanium