Läs mer
Iron Trisglycinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron Trisglycinate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C2H5NO2.Fe/c3*3-1-2(4)5;/h3*1,3H2,(H,4,5);/q;;;+3/p-3 |
| Formel vikt | 278.0076 |