Läs mer
Järntråd,> 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377817
Change view
Kvantitet:
50 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377817 50 m Varje
1 options
Produktkod. 11377817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014246.H2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Form: ca. 25 g/m
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-89-6
Molekylformel Fe
Molekylvikt (g/mol) 55.85
MDL-nummer MFCD00010999
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-namn järn
LEDER [Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron
Färg Grå
Utseende Grå tråd
Densitet 7,87 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 50 m
Analysprocentintervall >99 % (metallbaserad bas)
Form Tråd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.