Läs mer
Bochem™ Trådborste av järn
Produktkod. 10020821
Change view
Längd (metrisk):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) borst:
30 mm
63 mm
80 mm
För användning med (applikation):
För kolv
För provrör
För rör
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) borst För användning med (applikation) unitSize
10020821 550 mm 80 mm För kolv -
10555221 1000 mm 30 mm För rör -
10585411 260 mm 30 mm För provrör Varje
10192741 480 mm 63 mm För kolv -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10020821 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 12322
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med förzinkad järntråd. Bochem™ Järntrådsborste kan användas med kolvar och provrör.
  • Järntråd, förzinkad
  • Naturliga borst
  • Används med kolvar och provrör
  • För rengöring av flaskor och flaskor
Specifikationer
Produkttyp Borsta
Diameter (metrisk) borst 80 mm
För användning med (applikation) För kolv
Längd (metrisk) 550 mm
Längd (metrisk) borste 190 mm
Material Järntråd
Kvantitet 1 st