Läs mer
Bochem™ Trådborste av järn
Produktkod. 10555221
Längd (metrisk):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) borst:
30 mm
63 mm
80 mm
För användning med (applikation):
För kolv
För provrör
För rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10555221
Brand: Bochem™ 12300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med förzinkad järntråd. Bochem™ Järntrådsborste kan användas med kolvar och provrör.
  • Järntråd, förzinkad
  • Naturliga borst
  • Används med kolvar och provrör
  • För rengöring av flaskor och flaskor
Specifikationer
Produkttyp Borsta
Diameter (metrisk) borst 30 mm
För användning med (applikation) För rör
Längd (metrisk) 1000 mm
Längd (metrisk) borste 150 mm
Material Järntråd
Kvantitet 1 st