Läs mer
Bochem™ Trådborste av järn
Produktkod. 10585411
Change view
Längd (metrisk):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) borst:
30 mm
63 mm
80 mm
För användning med (applikation):
För kolv
För provrör
För rör
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) borst För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10585411 260 mm 30 mm För provrör Varje
10555221 1000 mm 30 mm För rör -
10020821 550 mm 80 mm För kolv -
10192741 480 mm 63 mm För kolv -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10585411 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.75 SEK
    46.18 SEK / Paket med 1
    Save 27.57 SEK
    37% Av
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tillverkad med förzinkad järntråd. Bochem™ Järntrådsborste kan användas med kolvar och provrör.
  • Järntråd, förzinkad
  • Naturliga borst
  • Används med kolvar och provrör
  • För rengöring av flaskor och flaskor
Especificaciones
Produkttyp Borsta
Diameter (metrisk) borst 30 mm
För användning med (applikation) För provrör
Längd (metrisk) 260 mm
Längd (metrisk) borste 120 mm
Material Järntråd
Kvantitet 1 st
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.