Läs mer
Bochem™ Borstar för järntråd
Produktkod. 10204131
Change view
Längd (metrisk):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Längd (metrisk) borste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
För användning med (applikation):
Kolvar
Provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) borste För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10204131 270 mm 100 mm Provrör Varje
10429392 340 mm 120 mm Kolvar -
10080781 380 mm 130 mm Kolvar -
10631732 420 mm 140 mm Kolvar -
10586371 470 mm 170 mm Kolvar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10204131 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 12310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.36 SEK
    40.31 SEK / Paket med 1
    Save 13.05 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad med naturliga borst. Bochem™ Järntrådsborstar används för provrör och kolvar.
  • Järntråd, förzinkad
  • Naturliga borst
  • För provrör och flaskor
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
För användning med (applikation) Provrör
Längd (metrisk) 270 mm
Längd (metrisk) borste 100 mm
Kvantitet 1 st