Läs mer
Iron yttrium oxide, 99.9% (REO)
Produktkod. 11348288
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348288 100 g 100g
11338288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039488.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12063-56-8 | Fe5O12Y3 | 737.931 g/mol
Järn-yttriumoxid används främst i supraledare. Den används också i filter, sändare, givare, halvledarlasrar i faraday-rotatorer och i icke-linjär optik. Den finner tillämpning i polymerer, textilier, bränslecellsskikt, kompositer och solenergimaterial, bionanomaterial och biosensorer. Vidare används det vid framställning av bränsleceller och solenergimaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12063-56-8
Molekylformel Fe5O12Y3
Molekylvikt (g/mol) 737.931
MDL-nummer MFCD00210618
InChI-nyckel UVXIKKWNYGPENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron yttrium oxide, yttrium iron garnet, yttrium ferrite garnet, bis ferric oxide ; oxo oxoyttrio oxy iron; oxo oxoyttrio oxy yttrium, yttrium iron oxide, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16217670
IUPAC-namn oxo(oxoferriooxi)järn;oxo(oxoferriooxi)yttrium;oxo(oxoyttriooxi)yttrium
LEDER O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Y]=O.O=[Y]O[Y]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron yttrium oxide
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 737.94
Odör Odorless
Utseende Green powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.