Läs mer
Irosustat, MedChemExpress
Beskrivning
Irosustat is a potent steroid sulfatase inhibitor, with an IC50 of 8 nM, and exhibits anti-breast cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irosustat |
| CAS | 288628-05-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | STX64 BN83495 667-Coumate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (323.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C1OC2=CC(OS(=O)(N)=O)=CC=C2C3=C1CCCCC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.34 |
| Visa mer |