Läs mer
Contec™ Bestrålade Bucket Bag Liners
BIOPHARMA
Produktkod. 16645514 Handla allt Contec Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
3,9 gal
Produktkod. Kapacitet (engelska)
16645514 3,9 gal
1 options
Produktkod. 16645514 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer BKTBAG2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.00 SEK
    2599.84 SEK / Paket med 60
    Save 345.16 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-03-2027
Contec™ Bestrålade hinkpåsar är för användning med Contec™ 15 L polypropenhinkar.
  • Skydda hinkar och desinfektionslösningar genom att minska risken för korskontaminering
  • Avsedd för engångsbruk
  • Ge användare utan tillgång till autoklaver möjligheten att hålla lösningar sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bucket Liner
Material Polyeten
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,9 gal
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Rengöring och desinficering
För användning med (utrustning) Contec 15 L polypropenhink
Kvantitet 3/påse, 20 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila