Läs mer
Chemsplash BESTRALAD Cape Hood
Produktkod. 30058296
Change view
Renrumsklass:
Klass 100-1000 (ISO 5-6)
Produktkod. Renrumsklass
30058296 Klass 100-1000 (ISO 5-6)
1 options
Produktkod. 30058296 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 5775.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10790.00 SEK
    9763.62 SEK / Paket med 200
    Save 1026.38 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-06-2027
Cape Hood är gjord av Chemsplash mjukt och mikroporöst tyg. Den är elastisk i ansiktet och täcker håret, nacken och toppen av axlarna.
Chemsplash Cape Hood
  • Material: 55GSM Typ PB 6B Tyg
  • Steril bestrålad och dubbelpåsad
  • Elastiskt ansiktsområde
  • Cape Style Fit
  • Silikon och latexfri
  • Anti-Static Material
  • Non-linting
  • PFAS-fri
  • Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivning: The Chemsplash Cape Hood är tillverkad av Chemsplashs mjuka och mikroporösa tyg, som är starkt och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna cape-huva är elastisk i ansiktet och täcker håret, nacken och toppen av axlarna. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren, vilket säkerställer maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Produkttyp Huva
Storlek One Size
Material Mikroporös
Färg Vitt
Förslutningstyp Slipsar
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Sterilitet Sterila
Renrumsklass Klass 100-1000 (ISO 5-6)