Läs mer
Micronova™ Bestrålat renrum IPA-resistent RollerBall Click Pen
Produktkod. 17374160 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17374160 Blått
1 options
Produktkod. 17374160 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PEN18IR
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestrålad, infällbar rollerball gelpenna med blått arkivbläck och en högdensitetshylsa av polypropen är idealisk för dokumentation och märkning i aseptiska miljöer.
De Micronova Bestrålat renrums IPA-resistent Rollerball Click Pen har en unik polypropenhylsa som begränsar partikelgenereringen och håller upp till IPA, blekmedel och fenolavtorkning. Gammabestrålad för aseptisk ISO 5 och andra rena produktionsområden.
  • Bestrålad infällbar rullpenna
  • Resistent mot IPA, blekmedel och fenoler
  • Blått, arkivbläck
  • Vit, högdensitetshylsa av polypropen
  • Gammabestrålad för aseptiska områden
Specifikationer
Material Plast
Färg Blått
Beskrivning Infällbar
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 14 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Produkttyp Penna
Sterilitet Sterila
Tipsstil 0,5 mm Micro Tip