Läs mer
Micronova™ Bestrålad renrumspenna
Produktkod. 13107726 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Blått
Rött
Svart
Tipsstil:
Försedd med 0,7 mm spets
Infällbar, 0,7 mm spets
Kapslad, 0,7 mm spetsspets
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Produktkod. 13107726
Brand: Micronova™ PEN03IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kulspetspennor med låg natriumhalt och outplånlig bläck har en unik polypropenhylsa som begränsar partikelgenereringen och håller upp till IPA, blekmedel och fenolavtorkning. Tillgängliga bestrålade, kapslade eller klickversioner och med svart, blått eller rött bläck.
Bläck med låg natriumhalt
The Micronova Irradiated Cleanroom Ballpoint Pens, with low sodium ink and low particulate barrels, are designed for documentation and labeling in cleanrooms and aseptic environments. Gamma irradiated pens are suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
  • Ball point cleanroom pens with indelible, low sodium ink
  • Designed for documentation and labeling in cleanrooms
  • White, high-density polypropylene barrel
  • Holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs
  • Capped or Retractable options available
  • Black, blue or red ink
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
Specifikationer
Material HDPE
Regerade No
Färg Rött
Omslagsfärg White
Täckmaterial HDPE
Beskrivning Capped
Mått (L x B x H) 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
Längd (engelska) 5.75 in.
Bredd (engelska) 0.375 in.
Bredd (metrisk) 0.953 cm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance
Diameter (engelska) Yttre 0.375 in.
Diameter (metrisk) Yttre 0.953 cm
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling
Förpackning 10 pens/bag, double bagged
Produkttyp Cleanroom Pen
Kvantitet 10/Pk. 100/CS
Storlek 8 x 8 x 8 in.
Sterilitet Sterile
Tipsstil Försedd med 0,7 mm spets
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.907 kg